Acide 4-bromobenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 586-76-5
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Odour: Odourless
Melting Point: 253-258°
Beilstein Reference: 1906923
Merck Reference: 14,1408
MDL No.: MFCD00002529
Formule:
C₇H₅BrO₂ Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa) Point de fusion: 253…258 °C Densité: 1,894 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002529 Numéro CAS: 586-76-5 EINECS: 209-581-7 Indice Merck: 14,1408 |