Imprimer
Anneaux verseurs pour flacons de laboratoire
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
07105400 07105401
LENZ07105400EA 11.4 EUR
LENZ07105400 LENZ07105401
Anneaux verseurs pour flacons de laboratoire
Capuchons Bouchons pour flacons
Pouring rings, made of polypropylene.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +140 °C
  • Good chemical resistance