Imprimer
Colonnes d'extraction en phase solide HyperSep™ Hypercarb™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
60106-304 60106-403 60106-402 60106-303 60106-302 60106-301 60106-404
549-0624EA 487 EUR
549-0624 549-0626 549-0625 549-0623 549-0622 549-0621 549-0627
Colonnes d'extraction en phase solide HyperSep™ Hypercarb™
Colonnes pour chromatographie
Plates, 100% carbone graphite poreux (PGC), avec sélectivité pour les composés structurellement similaires, permettant une séparation des composés à l'aide de solvants simples. Phase inversée hydrophobe ; phase normale d'adsorption ; rétention polaire.
  • Stabilité de pH totale et rétention/séparation des espèces hautement polaires pour lesquelles les colonnes en silice et résine échouent
  • Haute reproductibilité d'un lot à l'autre
  • Solides propriétés de rétention permettant d'utiliser des poids de lit faibles pour les extraits concentrés
  • Aucune restriction concernant les éluants