Imprimer
Électrodes pH pour les industries pharmaceutique et chimique, EasyFerm Plus
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
238633-1553 238633-1213 238633-1243 238633-1253 238633-1273 238633-1223 238633-1263 238633-1151 238633-1171 238633-1141 238633-1111 238633-1523 238633-1161 238633-1573 238633-1533 238633-1513 238633-1543 238633-1121 238633-1112 238633-1142
662-2064EA 670 EUR
662-2064 662-2052 662-2053 662-2054 662-2055 662-2056 662-2057 662-2058 662-2060 662-2059 662-2061 662-2062 662-2063 662-2065 662-2066 662-2067 662-2068 662-2320 HAMI238633-1112 HAMI238633-1142
Électrodes pH pour les industries pharmaceutique et chimique, EasyFerm Plus
Électrodes Électrodes pH
Les électrodes EasyFerm Plus ont été conçues pour résister aux applications exigeantes dans les industries pharmaceutique et chimique. Elles sont fournies avec une électrolyte déjà sous pression qui empêche la diffusion de l'échantillon dans la sonde.
  • Matériau de l'électrode: verre
  • Plage de pH: 0 à 14
  • Plage de pression: de 0 à 6 bar
  • Électrolyte: PhermLyte sous pression
  • Diaphragme: HP-Coatramic
La cartouche de référence Everef-F garantit que l'électrolyte de référence PhermLyte reste exempte d'argent et de précipitations. Les électrodes supportent la stérilisation à la vapeur, le processus d'autoclave et les nettoyages en place.
Certifications: Homologation ATEX/IECEx: CE 0035 ll 1/2 G Ex ia llC T4/T5/T6 Ga/Gb, CE 0035 ll 1/2 D Ex ia lllC T x °C Da/Db.