Imprimer
Réactif de détection de transfert Western, Amersham ECL™ Prime
Marques : Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RPN2232 RPN2236 RPN2232SK
RPN2232EA 351 EUR
RPN2232 RPN2236 RPN2232SK
Réactif de détection de transfert Western, Amersham ECL™ Prime
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
Amersham ECL™ Prime est un détecteur de transfert Western extrêmement sensible qui est caractérisé par l'émission d'un signal stable, ce qui rend les expositions répétées possibles et ce qui facilite le traitement de plusieurs transferts au cours de la même procédure expérimentale. Amersham ECL™ Prime fournit un système de détection qui est sensible, stable, précis au niveau quantitatif pour une vaste gamme de niveaux de protéines, et peu gourmand en ce qui concerne sa consommation de coûteux réactifs d'anticorps. Les performances élevées d'Amersham ECL™ Prime sont dues à la présence d'un amplificateur dans le réactif, ce qui augmente le renouvellement des enzymes et ce qui permet d'améliorer de façon significative l'intensité et la durée du signal. Le signal lumineux peut encore être renforcé par l'ajout d'un catalyseur.
  • L'intensité et la sensibilité élevées du signal permettent l'utilisation d'anticorps primaires et secondaires hautement dilués sans aucune réduction de la sensibilité
  • Le signal stable permet plusieurs expositions et rend le réactif adapté pour les grandes séries expérimentales, ce qui permet une manipulation aisée entre la fin de l'expérience et la détection
  • Compatible avec les marqueurs de poids moléculaire Rainbow™ et les marqueurs de transfert Western Amersham ECL™ DualVue™
  • Optimisé pour une utilisation avec les membranes Amersham Hybond™ P (PVDF) et compatible avec les membranes Amersham Hybond™-ECL™ (nitrocellulose)
Informations de livraison: inclut une solution A (solution de luminol) et une solution B (solution de peroxyde), suffisantes pour une membrane de 1000 cm² ou 3000 cm².