Imprimer
4-Bromobenzonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Bromobenzonitrile
106710100 106710500
ACRO106710100EA 54.2 EUR
ACRO106710100 ACRO106710500
4-Bromobenzonitrile 98%
4-Bromobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN
Point d'ébullition: 235…237 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 111…114 °C
Densité: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001811
Numéro CAS: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %