Imprimer
Robinets de burette, latéraux
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
81167 81248 81927
BRND81167EA 37.1 EUR
BRND81167 BRND81248 BRND81927
Robinets de burette, latéraux
Robinets d'arrêt
En verre borosilicaté 5,4 ambré.
  • Touche interchangeable
  • Avec verre et clé en PTFE
  • Clé avec dispositif de rétention
Boîtier du robinet avec embout de burette et clé.