Imprimer
2-Bromobenzonitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): o-Bromobenzonitrile
A10679.06 A10679.14 A10679.22
A10679.06EA 49.4 EUR
A10679.06 A10679.14 A10679.22
2-Bromobenzonitrile ≥99%
2-Bromobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 2042-37-7 Molecular Formula: C7H4BrN Formula Weight: 182.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 53-56° Boiling Point: 251-253° Beilstein Reference: 2042185 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001772
Formule: C₇H₄BrN
Poids moléculaire: 182.02 g/mol
Point d'ébullition: 251…253 °C
Point de fusion: 53…56 °C
Densité: 1.496
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001772
Numéro CAS: 2042-37-7
EINECS: 218-045-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III