3,5-Dibromosalicylaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 90-59-5
Molecular Formula: C7H4Br2O2
Formula Weight: 279.93
Melting Point: 81-84°
Beilstein Reference: 1424739
Merck Reference: 14,3027
MDL No.: MFCD00003318
Formule:
C₇H₄Br₂O₂ Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa) Point de fusion: 81…84 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003318 Numéro CAS: 90-59-5 EINECS: 202-003-4 Indice Merck: 14,3027 |