Imprimer
3,5-Dibromosalicylaldéhyde 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
153400250 153401000
ACRO153400250EA 183 EUR
ACRO153400250 ACRO153401000
3,5-Dibromosalicylaldéhyde 98%
3,5-Dibromosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₄Br₂O₂
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003318
Numéro CAS: 90-59-5
EINECS: 202-003-4
Indice Merck: 13,03052
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %