Imprimer
VWR®, Adaptateurs, connecteurs et robinets pour bouchons polyvalents Versatile Cap
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
216-0644EA 111 EUR
216-0644 216-0645 216-0646 216-0647 216-0648 216-0649 216-0683 216-0684 216-0685 216-0686 216-0687 216-0688 216-0689 216-0690 216-0691 216-0692 216-0693 216-0694 216-0695 216-0696 216-0697 216-0698 391-0349 391-0350 391-0351 391-0352 391-0353 391-0354 391-0355
VWR®, Adaptateurs, connecteurs et robinets pour bouchons polyvalents Versatile Cap
Flacons Bonbonnes
VWR® a développé les caractéristiques et avantages des bonbonnes VWR® en proposant les technologies Versatile Cap et Versatile Barb et ainsi que la technologie de pointe Spigot. Ces trois composants complètent une grande variété d'applications prises en charge par les bonbonnes VWR®. L'insert de bouchon étanche avec joint remplaçable permet aux utilisateurs de changer rapidement le raccord supérieur de chaque bonbonne afin de l'adapter aux besoins de l'application. Les produits Versatile Cap sont empilables et disponibles en versions de 83 mm (compatible avec la plupart des bonbonnes du secteur) et de 120 mm à col très large, qui s'adapte exclusivement sur les bonbonnes à col très large de 20 l et 40 l de VWR®. Pour observer l'homogénéisation des solutions, des inserts d'adaptateur fermé comportant une fenêtre transparente sont disponibles. La technologie Versatile Cap propose également des options de connexion rapide, telles que des combinaisons de deux, trois ou quatre orifices à raccord rapide. Pour le tuyau inférieur, les produits Versatile Barb sont utilisés pour remplacer le bout mâle et garantir la flexibilité pour la vidange, le raccordement à une pompe ou à un équipement automatisé, ou le raccordement à une cloche de remplissage. Un connecteur de raccord sanitaire est également disponible pour permettre à la bonbonne de servir de réservoir d'alimentation pour un système plus important.
  • Versatile Cap technology provides the flexibility of interchangeable top connectors
  • Versatile Cap is offered in industry standard size and also extra wide mouth version to fit extra wide mouth carboys
  • Quick release latches for easy port change
  • Available in a variety of configurations
  • Versatile Barb offers a convenient solution for bottom connections and are available in 5/8" and 3/4" hose barb sizes
  • Spigot controls two flow rates