Imprimer
VWR®, Bonbonnes, col large, PEHD
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
216-0615EA 168 EUR
216-0615 216-0621 216-0622 216-0628 216-0629 216-0634 216-0635 216-0642
VWR®, Bonbonnes, col large, PEHD
Flacons Bonbonnes
En PE-HD.
  • La technologie Versatile Cap permet de changer de connecteurs
  • Col très large pour faciliter le remplissage et le nettoyage
  • Technologie Smart Barb avec robinets interchangeables en option
La bonbonne en PE-HD de VWR® est un système avancé de manipulation des liquides développé pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Le corps ergonomique de la bonbonne est associé à la technologie Versatile Cap VWR® pour fournir à l'utilisateur une bonbonne facile à utiliser et à nettoyer. La bonbonne est fabriquée dans un matériau résistant, qui lui permet de mieux résister aux rayures et aux produits chimiques que les autres bonbonnes, ce qui la rend idéale pour la plupart des tampons et des réactifs, ainsi que pour les poudres et les solides. Le corps de la bonbonne inclut des fonctions de conception qui permettent à l'utilisateur de tenir et de manipuler facilement lors du levage, du remplissage et du versement, tandis que la technologie Versatile Cap de VWR® permet d'utiliser des connexions supérieures interchangeables et hermétiques. Les bonbonnes présentent des poignées moulées inférieures et 2 anses supérieures, des graduations en relief faciles à lire et une indication moulée du type de matériau de la bonbonne. La bonbonne en PE-HD VWR® est disponible avec un col très large pour faciliter le remplissage et le nettoyage. Cette version est disponible pour les bonbonnes de 20 litres et de 40 litres.