Imprimer
VWR®, Flacons pour milieux, avec bouchon
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
391-0283EA 158 EUR
391-0283 391-0284 391-0286 391-0299
VWR®, Flacons pour milieux, avec bouchon
Flacons Flacons pour milieux de culture
PS, PC ou PETG, avec bouchon à vis en PP, stériles.
  • La conception inclinée améliore la stabilité du flacon lorsqu’il est placé sur une surface de travail
  • Les bords étroits du flacon et les appuie-doigts moulés améliorent la préhension du flacon avec des doigts gantés
  • Le bouchon du flacon Easy Grasp est facile à retirer et à serrer. Il facilite l’empilage des flacons et offre une bonne surface de préhension pendant le transport
  • Les bouteilles en polystyrène (PS) sont fournies avec un bouchon blanc
  • Les bouteilles en polycarbonate (PC) sont fournies avec un bouchon bleu
  • Les bouteilles en PETG sont fournies avec un bouchon vert
Les flacons pour milieux VWR® Collection Easy Grasp, ronds et à usage unique ont été conçus pour le stockage des solutions stériles, telles que les milieux de culture tissulaire, le sérum et les tampons. Ces flacons sont disponibles en trois plastiques à faible taux de substances extractibles: polycarbonate qui supporte jusqu'à trois cycles d'autoclave et offre une bonne résistance à l'alcool; polystyrène pour culture cellulaire générale pour la plupart des solutions aqueuses; PETG pour la plupart des solutions de stockage générales de laboratoire.
Fabriqués dans des matériaux de classe VI sur un site certifié ISO 13485.