Imprimer
5-Bromo-o-anisaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-méthoxybenzaldéhyde
A19396.14 A19396.22
A19396.14EA 24.4 EUR
A19396.14 A19396.22
5-Bromo-o-anisaldéhyde ≥98%
5-Bromo-o-anisaldéhyde
Purity: 98+% CAS No.: 25016-01-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 508840
Formule: C₈H₇BrO₂
Point d'ébullition: 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003347
Numéro CAS: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3