Imprimer
Tuyaux, Versilon® 2001
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AE300003 AE300007 AE300012 AE300017 AE300022 AE300027 AE300038 AE300046 AE300053 AE300064
228-1268EA 279 EUR
228-1268 228-1269 228-1270 228-1271 228-1272 228-1273 228-1274 228-1275 228-1276 228-1277
Tuyaux, Versilon® 2001
Tuyaux Transfer Tubing
En Versilon® clair pour pompes péristaltiques.
  • Meilleure flexibilité pour les pompes péristaltiques
  • Résistance à de nombreux liquides chimiques
  • Conformité aux critères de la FDA en matière de contact alimentaire
De conception unique, les tuyaux Versilon® 2001 sont exempts de plastifiant/d'huile, flexibles et résistants aux produits chimiques. Ils permettent un allongement de la durée de vie de la pompe. Ils résistent à de nombreux liquides corrosifs (solvants polaires) qui détruisent les produits en PVC dans une plage de températures comprise entre –78 °C et +57 °C. Les tuyaux ne libèrent aucune substance dangereuse lorsqu'ils sont correctement incinérés (uniquement de l'eau et du dioxyde de carbone).
Résistance thermique de –73 à +57 °C
Dureté (coefficient Shore A): 69
Densité: 0,88
Certifications: Complies with FDA 21 CFR, 177.2600 and REACH