Imprimer
Pièces faciales à suspension intégrée, Versaflo™, série S
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
S657 S333LG S333SG S533L S533S S133L S133S S757 S655E
111-1118EA 241 EUR
111-1118 111-1110 111-1111 111-1112 111-1113 111-1108 111-1109 111-1119 111-2348
Pièces faciales à suspension intégrée, Versaflo™, série S
Protection respiratoire Systèmes de respiration
Les cagoule de la série S 3M™ offrent une protection de la tête et du visage, ainsi qu'une protection des yeux et du visage contre les éclaboussures de liquide et les impacts à faible énergie (grade F). Ils conviennent aux applications nécessitant un remplacement fréquent de l'ensemble du harnais, telles que la fabrication pharmaceutique et les travaux de laboratoire, ou dans les situations où le tissu extérieur est moins sale. Tous les couvre-chefs peuvent être utilisés avec les systèmes 3M Powered and Supplied Air (par exemple Jupiter™ et Dustmaster™), offrant ainsi une protection respiratoire.
  • Amélioration de la forme et de la visibilité
  • Excellente circulation de l'air
  • Agréable à porter pendant des périodes prolongées grâce à la coupe ample
  • Facteur de protection nominal: 500
S-133: cagoule jetable pour applications à usage général
S-333G: cagoule gris jetable avec une résistance accrue aux produits chimiques et aux rayures, il convient donc aux applications dans l'industrie chimique. Le matériau est doux, silencieux, durable et peu pelucheux.
S-533: cagoule jetable avec capuche en tissu doux à faible peluchage qui se drape facilement sur l'utilisateur et offre une couverture supplémentaire du cou et des épaules. Le couvre-chef présente une résistance accrue aux produits chimiques et aux rayures.
S-655: cagoule Premium réutilisable avec harnais de tête amovible et connecteur permettant de transférer ces pièces à faible usure dans une cagoule de remplacement. Combine la protection du visage (impact à faible énergie et éclaboussures de liquide), du cou, des épaules et des voies respiratoires.
S-657: cagoule Premium réutilisable avec cagoule qui présente une conception à double enveloppe pour son étanchéité respiratoire.
S-757: cagoule Premium réutilisable avec capuche qui comprend un tissu spécialement conçu pour aider à capturer les éclaboussures de peinture.
S-333G: Grey headcover with increased chemical and scratch resistance, it is therefore suitable for applications in the chemical industry. The material is soft, quiet, durable and low-linting.
S-433: Headcover with hood made of a general-purpose, cost effective material. The headcover features increased chemical and scratch resistance.
S-533: Headcover with hood made of soft low-linting fabric that readily drapes over the user and provides additional neck and shoulder coverage. The headcover features increased chemical and scratch resistance.
S-655: Headcover with hood for general purpose applications. The knitted inner collar is shorter and thinner than previous models.
Certifications: EN 166; meets highest respiratory class 12941 TH3 when used with respiratory systems.
Attention: *Taille unique.