3-Bromo-p-anisaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromo-4-anisaldéhyde, 3-Bromo-4-méthoxybenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 34841-06-0
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 108-110°/1mm
MDL No.: MFCD00016599
Formule:
C₈H₇BrO₂ Point d'ébullition: 108…110 °C (1 mmHg) Point de fusion: 49…53 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016599 Numéro CAS: 34841-06-0 EINECS: 252-241-8 |