4-Bromobenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1122-91-4
Molecular Formula: C7H5BrO
Formula Weight: 185.03
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 66-68°/2mm
Beilstein Reference: 507100
MDL No.: MFCD00003377
Formule:
C₇H₅BrO Point d'ébullition: 66…68 °C (2 mmHg) Point de fusion: 55…58 °C Densité: 1,849 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 108 °C (226 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003377 Numéro CAS: 1122-91-4 EINECS: 214-365-0 |