Imprimer
Bromobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Phenylbromide, Phenyl bromide
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01786.0005 8.01786.0250 8.01786.1000 8.01786.9026
8.01786.0005EA 25.1 EUR
8.01786.0005 8.01786.0250 8.01786.1000 8.01786.9026
Bromobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromobenzène
Formule: C₆H₅Br
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000055
Numéro CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,01390
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4 g/l (20 °C)
Melting Point -31 °C
Molar Mass 157 g/mol
Boiling Point 156 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 51 °C
Refractive Index 1.5602 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 2.5 %(V)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 565 °C
Saturation concentration 26 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid