Imprimer
Bromobenzène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Phenylbromide, Phenyl bromide
A11407.0C A11407.0E A11407.36
A11407.0CEA 521 EUR
A11407.0C A11407.0E A11407.36
Bromobenzène ≥99%
Bromobenzène
Purity: 99% CAS No.: 108-86-1 Molecular Formula: C6H5Br Formula Weight: 157.02 Flash Point: 51°(123°F) Physical Form: Liquid Density: 1.492 Refractive Index: 1.5590 Odour: Aromatic Melting Point: -31° Boiling Point: 155-156° Beilstein Reference: 1236661 Merck Reference: 14,1406 UN No.: 2514 MDL No.: MFCD00000055
Formule: C₆H₅Br
Point d'ébullition: 155…156 °C
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,492
Point éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000055
Numéro CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,1406