Imprimer
Bromobenzène 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Phenylbromide, Phenyl bromide
106680010 106682500 106680025 106680100
ACRO106680010EA 145 EUR
ACRO106680010 ACRO106682500 ACRO106680025 ACRO106680100
Bromobenzène 99%, pur
Bromobenzène
Formule: C₆H₅Br
Point d'ébullition: 156 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,49 g/cm³
Point éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000055
Numéro CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,01390
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %