1,4-Dibromobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 106-37-6
Molecular Formula: C6H4Br2
Formula Weight: 235.91
Flash Point:
Formule:
C₆H₄Br₂ Point d'ébullition: 219…220 °C Point de fusion: 86…90 °C Densité: 1,841 Point éclair: >100 °C (212 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000089 Numéro CAS: 106-37-6 EINECS: 203-390-2 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 14,3019 |