Imprimer

1,2-Dibromobenzène ≥98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

A14765.14 A14765.18 A14765.22 A14765.30
A14765.14EA 100 EUR
A14765.14 A14765.18 A14765.22 A14765.30
1,2-Dibromobenzène ≥98%
1,2-Dibromobenzène

Purity: 98% CAS No.: 583-53-9 Molecular Formula: C6H4Br2 Formula Weight: 235.91 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.6110 Odour: Strong Melting Point: 4-6° Boiling Point: 224-226° Beilstein Reference: 970241 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000057

Formule: C₆H₄Br₂
Poids moléculaire: 235.91 g/mol
Point d'ébullition: 224…226 °C
Point de fusion: 4…6 °C
Densité: 1.985
Point éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000057
Numéro CAS: 583-53-9
EINECS: 209-507-3
UN: 3082
ADR: 9 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR