Imprimer
1,2-Dibromobenzène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
348930250 348931000
ACRO348930250EA 153 EUR
ACRO348930250 ACRO348931000
1,2-Dibromobenzène 98%
1,2-Dibromobenzène
Formule: C₆H₄Br₂
Poids moléculaire: 235.91 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 4…6 °C
Densité: 1.956 g/cm³
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000057
Numéro CAS: 583-53-9
EINECS: 209-507-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6100 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %