Imprimer
9,10-Diméthylanthracène 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
115970010 115972500
ACRO115970010EA 165 EUR
ACRO115970010 ACRO115972500
9,10-Diméthylanthracène 97%
9,10-Diméthylanthracène
Formule: C₁₆H₁₄
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001262
Numéro CAS: 781-43-1
EINECS: 212-308-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
GC ≥96.0 %
Acidity Passes test