Imprimer
9-Méthylanthracène 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
126300050 126300100 126300500
ACRO126300050EA 130 EUR
ACRO126300050 ACRO126300100 ACRO126300500
9-Méthylanthracène 99%
9-Méthylanthracène
Formule: C₁₅H₁₂
Point d'ébullition: 196…197 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 76…79 °C
Densité: 1,066 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001261
Numéro CAS: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥98.5 %