Imprimer
9-Vinylanthracène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B22333.03 B22333.06
B22333.03EA 79.6 EUR
B22333.03 B22333.06
9-Vinylanthracène ≥97%
9-Vinylanthracène
Purity: 97% CAS No.: 2444-68-0 Molecular Formula: C16H12 Formula Weight: 204.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 62-65° Boiling Point: 61-66°/10mm Beilstein Reference: 2041641 MDL No.: MFCD00003576
Formule: C₁₆H₁₂
Point d'ébullition: 61…66 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 62…65 °C
Densité: 1,269 g/cm³ (–150.15 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003576
Numéro CAS: 2444-68-0
EINECS: 219-486-2