Anthracène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 120-12-7
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 121°(249°F)
Melting Point: 213-216°
Boiling Point: 340-342°
Beilstein Reference: 1905429
Merck Reference: 14,682
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001240
Formule:
C₁₄H₁₀ Point d'ébullition: 340…342 °C Point de fusion: 213…216 °C Densité: 1,250 Point éclair: 121 °C (249 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001240 Numéro CAS: 120-12-7 EINECS: 204-371-1 ADR: 9,III Indice Merck: 14,682 |