Imprimer
Anthracène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10203.14 A10203.22 A10203.36
A10203.14EA 54 EUR
A10203.14 A10203.22 A10203.36
Anthracène ≥99%
Anthracène
Purity: 99% CAS No.: 120-12-7 Molecular Formula: C14H10 Formula Weight: 178.23 Flash Point: 121°(249°F) Melting Point: 214-218° Boiling Point: 340-342° Beilstein Reference: 1905429 Merck Reference: 14,682 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001240
Formule: C₁₄H₁₀
Point d'ébullition: 340…342 °C
Point de fusion: 214…218 °C
Densité: 1,250
Point éclair: 121 °C (249 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001240
Numéro CAS: 120-12-7
EINECS: 204-371-1
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,682
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf973bfe5e591a235e84a414db5e3a617957ab78&vid=39774282d3251d5014028c1ba9d03866f87d7733&prid=web&clid=SAPDAM