Imprimer
Sacs d'échantillonnage de gaz et de liquides en fluoropolymère FEP
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D1075005 D1075001 D1075004 D1075006
300-0275EA 108 EUR
300-0275 300-0271 300-0274 300-0276
Sacs d'échantillonnage de gaz et de liquides en fluoropolymère FEP
Sachets Sachets de prélèvement de gaz
Ces sachets en film de fluoropolymère FEP d'une épaisseur de 5 mil, souples et solides, sont thermoscellés sur les quatre côtés pour assurer une résistance chimique complète et empêcher les fuites. Peuvent être utilisés pour l'analyse d'échantillons de gaz, en extrayant des échantillons d'air des systèmes d'évacuation par cheminée, en surveillant la qualité de l'air ou en étalonnant des instruments sur le terrain.
  • Utilisation simple
  • Souple et robuste
  • Totalement résistant aux produits chimiques
  • Ne contaminera pas les échantillons
  • Anti-fuites, thermoscellage sur les quatre côtés
  • Totalement résistant aux produits chimiques
  • Faible perméabilité - aucune perte d'échantillon
  • Aucun vieillissement - durée de stockage illimitée
  • Fabrication à couture unique pour une plus grande résistance
Ces sacs sont disponibles avec une vanne d'ouverture et d'arrêt en laiton nickelé qui accepte des tubes souples d'un diam. int. de 1/4" ou avec un septum en PTFE/silicone dans un boîtier en polypropylène pour une utilisation avec une aiguille hypodermique. En raison de la précision du contrôle de la fabrication, les sacs d'échantillonnage de gaz Chemware® ne nécessitent pas un second joint extérieur. La couture unique résiste à la plupart des produits corrosifs et est adaptée à une utilisation où des conditions chimiques difficiles sont réunies.
Informations de commande: conditionnement individuel. Formats et configurations personnalisés disponibles sur demande.