Imprimer
Colonnes SPE HyperSep™ Retain™ AX
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
60107-404 60107-403 60107-401 60107-405 60107-406 60107-407 60107-408 60107-411 60107-412 60107-414 60107-415 60107-417 60107-419
549-0655EA 361 EUR
549-0655 549-0654 549-0652 549-0656 549-0657 549-0658 549-0659 549-0660 549-0661 549-0662 549-0663 549-0886 549-0667
Colonnes SPE HyperSep™ Retain™ AX
Colonnes pour chromatographie
Le matériau SPE polymère HyperSep™ Retain™ AX est un matériau DVB (divinylbenzène) en polystyrène très poreux, de grande pureté, partiellement fonctionnalisé avec des groupements amines quaternaires afin d'équilibrer la rétention des analytes acides et non polaires. Le matériau HyperSep™ Retain™ AX permet la rétention du THC et de ses métabolites.
  • Récupération élevée et uniforme
  • Rapidité et facilité de préparation des échantillons et de développement des méthodes
  • pH stable compris entre 0 et 14
Le matériau HyperSep™ Retain™ AX permet une préparation reproductible et fiable des échantillons grâce à une excellente reproductibilité d'un lot à l'autre. L'utilisation du matériau HyperSep™ Retain™ AX permet d'éviter la plupart des problèmes liés aux matériaux traditionnels à base de silice, comme la récupération non uniforme résultant du séchage du sorbant. Ainsi, la préparation des échantillons et le développement des méthodes sont plus rapides et reproductibles.