Imprimer
Colonnes SPE HyperSep™ Retain™ CX
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
60107-308 60107-301 60107-303 60107-304 60107-305 60107-306 60107-307 60107-311 60107-312 60107-314 60107-315
549-0647EA 210 EUR
549-0647 549-0640 549-0642 549-0643 549-0644 549-0645 549-0646 549-0648 549-0649 549-0650 549-0651
Colonnes SPE HyperSep™ Retain™ CX
Colonnes pour chromatographie
Le matériau HyperSep™ Retain™ CX est un polystyrène DVB très poreux de grande pureté, partiellement fonctionnalisé avec des groupes d'acides sulphoniques afin d'équilibrer la rétention des analytes basiques non polaires. Le matériau HyperSep™ Retain™ CX est idéal pour la rétention d'un large éventail de drogues et de substances médicamenteuses basiques et neutre.
  • Récupération élevée et uniforme
  • Rapidité et facilité de préparation des échantillons et de développement des méthodes
  • pH stable compris entre 0 et 14
HyperSep™ Retain™-CX offers reproducible and reliable sample preparation through excellent  batch-to-batch reproducibility. Many of the problems associated with traditional silica-based materials, such as inconsistent recoveries due to sorbent drying, are eliminated when using HyperSep™ Retain™-CX. This can lead to fast sample preparation and method development.