Imprimer
Filtre d'aspiration pour phase mobile, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A-225 A-225A A-200 A-201 A-220 A-221 A-222 A-223 A-226A A-227A A-230A A-231A A-242 A-243 A-302 A-302A A-309 A-310 A-311 A-311A
554-3016EA 76.4 EUR
554-3016 554-1777 554-5759 554-5760 554-5761 554-5762 554-5763 554-5764 554-5765 554-5766 554-3017 554-5768 554-5769 554-5770 554-1778 554-1779 554-5771 554-1780 554-5772 554-5773
Filtre d'aspiration pour phase mobile, Upchurch Scientific®
Filtres Filtres de traitement des liquides
Les crépines à canule sont totalement en acier inoxydable 316. Les crépines à raccords filetés possèdent des bouchons filetés Kel-F® (PCTFE).
  • A renouveler
  • Remplacement facile sans outils
  • Débit recommandé maximal de 40 ml/min (A-302, A-302A et A-310) et de 100 ml/min (A-255, A-225A et A-230A)