Imprimer
Raccords en acier inoxydable, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
U-320X U-321X U-400X U-401 U-401X U-410 U-410X U-450
554-1806EA 118 EUR
554-1806 554-1807 554-1808 UPCHU-401 554-1809 554-5694 554-1810 554-5695
Raccords en acier inoxydable, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
Remarque : n'utilisez pas de raccords métalliques dans les ports en plastique, car ils peuvent endommager le port.
  • Pour ports coniques
  • Pression nominale de 20 000 psi (1380 bar)