Imprimer
9-Anthracènecarbaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11258.14 A11258.22 A11258.36
A11258.14EA 69.5 EUR
A11258.14 A11258.22 A11258.36
9-Anthracènecarbaldéhyde ≥98%
9-Anthracènecarbaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 642-31-9 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.24 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 639167
Formule: C₁₅H₁₀O
Point d'ébullition: 369 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001254
Numéro CAS: 642-31-9
EINECS: 211-383-0