Imprimer
Absorbants de maintenance, 3M™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MB2001 MA2002
MMMAMB2001EA 368 EUR
MMMAMB2001 MMMAMA2002
Absorbants de maintenance, 3M™
Matériaux absorbants
Pour une utilisation dans les installations de production et les ateliers de maintenance pour gérer les fuites, les gouttes, les pulvérisations et les éclaboussures de fluides de routine provenant de liquides non agressifs. Les liquides non agressifs sont ceux utilisés dans les opérations quotidiennes qui ne nécessitent pas l'utilisation d'équipements de protection individuelle. Ceux-ci comprennent les huiles, les liquides de refroidissement, les fluides de coupe, les liquides à base aqueuse et les produits à base de pétrole.
Contrairement aux granulés d'argile, ces absorbants ne sont pas salissants et peuvent être utilisés sur l'équipement. Cela permet un placement à la source de la fuite, empêchant la propagation au sol. Les différentes tailles et styles disponibles permettent également une utilisation sous, autour ou pour essuyer l'équipement, ainsi que dans les zones où la circulation des piétons et des véhicules est un problème. A pleine capacité, ils prennent une couleur gris plus foncé, indiquant à l'utilisateur qu'ils sont prêts à être changés. Les absorbants sont fabriqués à partir de fibres synthétiques et intègrent la construction de microbundle brevetée 3M™.
Attention: Ne pas utiliser avec des liquides dangereux. Tous les produits 3M™ doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux instructions d'utilisation, avertissements et limitations accompagnant chaque produit.