Imprimer
Tubes à essais avec joints rodés standard, gradués
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05706001 05706002 05706003 05706004
LENZ05706001EA 26.5 EUR
LENZ05706001 LENZ05706002 LENZ05706003 LENZ05706004
Tubes à essais avec joints rodés standard, gradués
Tubes Tubes à essais
DURAN®, verre borosilicaté.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Fond rond en verre avec prise NS, bouchon en PE, graduation en émail à contraste élevé.