Imprimer
Tubes à essais avec joints rodés standard, fond conique
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05705015 05705016 05705115 05705116 05705216 05705215
LENZ05705015EA 12.3 EUR
LENZ05705015 LENZ05705016 LENZ05705115 LENZ05705116 LENZ05705216 LENZ05705215
Tubes à essais avec joints rodés standard, fond conique
Tubes Tubes à essais
Centrifuge tubes, made of DURAN® borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes