Imprimer
Tubes à centrifuger, ASTM
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05675000 05675003 05675005
LENZ05675000EA 55.4 EUR
LENZ05675000 LENZ05675003 LENZ05675005
Tubes à centrifuger, ASTM
Tubes Tubes à centrifuger
DURAN®, borosilicate glass.
  • Withstands forces up to 700 ×g
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
With conical bottom or pear shaped.