Imprimer
4-Octyne 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dipropylacetylene
223520100 223520500
ACRO223520100EA 84 EUR
ACRO223520100 ACRO223520500
4-Octyne 98+%
4-Octyne
Formule: C₈H₁₄
Point d'ébullition: 131…132 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –103 °C
Densité: 0,75 g/cm³
Point éclair: 29 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009471
Numéro CAS: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %