Imprimer
1-Décyne ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11171.06 A11171.14 A11171.22
A11171.06EA 42.4 EUR
A11171.06 A11171.14 A11171.22
1-Décyne ≥98%
1-Décyne
Purity: 98% CAS No.: 764-93-2 Molecular Formula: HC≡C(CH2)7CH3 Formula Weight: 138.26 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4270 Odour: Petrol-like Melting Point: -44° Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 1236372 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009576
Formule: C₁₀H₁₈
Point d'ébullition: 174…176 °C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,767
Point éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009576
Numéro CAS: 764-93-2
EINECS: 212-132-8
UN: 3295
ADR: 3,III