Imprimer
2-Méthyl-2-butène mélange d'isomères pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250 8.14874.9025
8.14874.1000EA 97.7 EUR
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250 8.14874.9025
2-Méthyl-2-butène mélange d'isomères pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Méthyl-2-butène
Formule: C₅H₁₀
Point d'ébullition: 39 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –124 °C
Densité: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009276
Numéro CAS: 513-35-9
EINECS: 247-975-0
UN: 3295
ADR: 3,I
Indice Merck: 12,00649
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.19 g/l (25 °C)
Melting Point -134 °C
Molar Mass 70.13 g/mol
Vapor Pressure 513 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Explosion Limit 1 - 9 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C
Viscosity Kinematic 0.29 mm2/s (20 °C)