Imprimer
2-Méthyl-2-butène 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
126490250 126492500
ACRO126490250EA 60.2 EUR
ACRO126490250 ACRO126492500
2-Méthyl-2-butène 99+%
2-Méthyl-2-butène
Formule: C₅H₁₀
Point d'ébullition: 39 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –134 °C
Densité: 0,66 g/cm³
Point éclair: –45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009276
Numéro CAS: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
UN: 2460
ADR: 3,II
Indice Merck: 12,00649
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %