2,4,4-Triméthyl-2-pentène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 107-40-4
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: -1°(29°F)
Refractive Index: 1.4160
Melting Point: -106°
Boiling Point: 103-105°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008902
Formule:
C₈H₁₆ Point d'ébullition: 103…105 °C Point de fusion: –106 °C Densité: 0,720 Point éclair: –1 °C (29 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008902 Numéro CAS: 107-40-4 EINECS: 203-488-5 UN: 3295 ADR: 3,II |