2,4,4-Triméthyl-1-pentène 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₆ Point d'ébullition: 101…102 °C (760 mmHg) Point de fusion: –101 °C Densité: 0,7 g/cm³ Point éclair: –6 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008855 Numéro CAS: 107-39-1 EINECS: 203-486-4 UN: 2050 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +25° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1 in water) |