Imprimer
2,3-Diméthyl-1-butène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L05675.06 L05675.14
L05675.06EA 56.1 EUR
L05675.06 L05675.14
2,3-Diméthyl-1-butène ≥99%
2,3-Diméthyl-1-butène
Purity: 99% CAS No.: 563-78-0 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -18°(-°F) Refractive Index: 1.3910 Melting Point: -157° Boiling Point: 56-57° Beilstein Reference: 505982 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008923
Formule: C₆H₁₂
Poids moléculaire: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 56…57 °C
Point de fusion: –157 °C
Densité: 0.679
Point éclair: –18 °C (– °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008923
Numéro CAS: 563-78-0
EINECS: 209-262-2
UN: 3295
ADR: 3 II