Imprimer
3-Chloro-2-méthylpropène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.05905.0100 8.05905.0500
8.05905.0100EA 33.1 EUR
8.05905.0100 8.05905.0500
3-Chloro-2-méthylpropène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-2-méthylpropène
Formule: C₄H₇Cl
Poids moléculaire: 90.55 g/mol
Point d'ébullition: 72
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000953
Numéro CAS: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,02167
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point -80 °C
Molar Mass 90.55 g/mol
Boiling Point 72 - 74 °C
Vapor Pressure 140 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.4272 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 10.4 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C