1-Chloro-2-méthylpropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₉Cl Poids moléculaire: 92.57 g/mol Point d'ébullition: 68 Point de fusion: –131 °C Densité: 0.8829 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –17 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000954 Numéro CAS: 513-36-0 EINECS: 208-157-9 UN: 1127 ADR: 3 II Indice Merck: 13,05155 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 28 mg/l (20 °C) |
Melting Point | -131 °C |
Molar Mass | 92.56 g/mol |
Boiling Point | 69 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 161 hPa (20 °C) |
Flash Point | -17 °C |
Refractive Index | 1.3975 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.0 - 8.8 %(V) |
Density | 0.88 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 395 °C |
Synonyms | Isobutyl chloride |
Hill Formula | C4H9Cl |
Chemical Formula | (CH3)2CHCH2Cl |