trans-3-Hexène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(E)-3-Hexène
Purity: 98%
CAS No.: 13269-52-8
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Mild
Melting Point: -113°
Boiling Point: 66-67°
Beilstein Reference: 1718859
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009386
Formule:
C₆H₁₂ Poids moléculaire: 84.16 g/mol Point d'ébullition: 66…67 °C Point de fusion: –113 °C Densité: 0.677 Point éclair: –25 °C (–13 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009386 Numéro CAS: 13269-52-8 EINECS: 236-261-4 UN: 3295 ADR: 3 II |