Imprimer
trans-3-Hexène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (E)-3-Hexène
149910010 149910051
ACRO149910010EA 44.3 EUR
ACRO149910010 ACRO149910051
trans-3-Hexène 98%
trans-3-Hexène
Formule: C₆H₁₂
Poids moléculaire: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 67 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –113 °C
Densité: 0.677 g/cm³
Point éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009386
Numéro CAS: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
UN: 3295
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3935 to 1.3955 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %